ContactUsLinkComponent
Gallium tribromide, vattenfri 99,9%
Gallium tribromide, vattenfri 99,9%
Catalog # APOSIN1864-25G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Gallium tribromide, vattenfri 99,9%
Catalog # APOSIN1864-25G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
Boiling Pt:279 °C
 :309.44 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:13450-88-9
Formula:Br₃Ga
MDL Number:MFCD00016100