Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Irriterande
Leverantör:   Apollo Scientific
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
Leverantör:  Apollo Scientific
Certificates
Copper(I) bromide dimethyl sulphide complex 99%
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:54678-23-8
  • Formel:C₂H₆BrCuS
  • MDL-nummer:MFCD00043295
  • Molecular Weight:205.58 g/mol
  • Smält Pt:132 °C (dec.)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • FN:3335
  • ADR:9,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Bottle
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 7 175,00 kr
    7 175,00 kr
    1 * 50 g
       7 175,00 kr
  • Bottle
    10 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 1 800,00 kr
    1 800,00 kr
    1 * 10 g
       1 800,00 kr