ContactUsLinkComponent
Koppar(II)acetat monohydrat 98%
  APOSIN1533-1KG
 :  
Koppar(II)acetat monohydrat 98%
  APOSIN1533-1KG
 :  
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
 :
 :115 °C
 :1,882 g/cm³ (25 °C)
 :Omgivande
 :3077
 :9+EHS,III
 :199.65 g/mol
 :205-553-3
 :GHS07
 :GHS09
 :6046-93-1
 :(H₃CCOO)₂Cu·H₂O
 :MFCD00149570