Cerium(IV)sulfat tetrahydrat 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:10294-42-5
:
Formel:Ce(SO₄)₂·4H₂O
MDL-nummer:MFCD00149427
Densitet:3,91 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3085
ADR:5.1+8,III
:404.3 g/mol
:GHS03
:GHS05