Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Barium nitrate
Bariumnitrat 99,9%
Bariumnitrat 99,9%
Bariumnitrat 99,9%
APOSIN1204-50G
:
Apollo Scientific
:
Bariumnitrat 99,9%
APOSIN1204-50G
:
Apollo Scientific
:
Förpackningstyp:
Bottle
Förp.:
50 g
Seq:
3368
:
:
592 °C (dec.)
:
3,23 g/cm³ (25 °C)
:
5.1,II
:
261.34 g/mol
:
1479
:
GHS02
:
GHS07
:
Omgivande
:
10022-31-8
:
Ba(NO₃)₂
:
MFCD00003442