Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Antimony(III) bromide
Antimony(III) bromide 98%
Antimony(III) bromide 98%
APOSIN1102-100G
:
Apollo Scientific
:
Antimony(III) bromide 98%
APOSIN1102-100G
:
Apollo Scientific
:
Förpackningstyp:
Bottle
Förp.:
100 g
Seq:
3401
:
:
361.47 g/mol
:
280 °C
:
4,148 g/cm³ (25 °C)
:
Omgivande
:
1549
:
6.1,III
:
GHS07
:
GHS09
:
7789-61-9
:
Br₃Sb
:
MFCD00016317