Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Verruculogen
Verruculogen (from Penicillium verruculosum)
Verruculogen (from Penicillium verruculosum)
Toxisk
Hälsa
Verruculogen (from Penicillium verruculosum)
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Toxisk
Hälsa
Verruculogen (from Penicillium verruculosum)
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
12771-72-1
:
Formel:
C₂₇H₃₃N₃O₇
:
511.6 g/mol
Smält Pt:
230…233 °C
FN:
2811
ADR:
6.1,II
:
GHS06
:
GHS08
Förvaringstemperatur:
Frys