Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Leverantör:  Apollo Scientific
Certificates
Tween® 20 (Polysorbate)
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Synonymer:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS-nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-nummer:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Kokande Pt:>100 °C
  • Smält Pt:–14 °C
  • Densitet:1,095 g/cm³ (25 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:500-018-3
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Bottle
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 430,00 kr
    430,00 kr
    1 * 250 mL
       430,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 L
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 940,00 kr
    940,00 kr
    1 * 1 L
       940,00 kr