Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Pterostilbene
Pterostilbene
Pterostilbene
Pterostilbene
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Pterostilbene
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
537-42-8
:
Formel:
C₁₆H₁₆O₃
MDL-nummer:
MFCD00238710
ADR:
9+EHS,III
:
256.2964 g/mol
FN:
3077
:
GHS05
:
GHS09
Förvaringstemperatur:
Kylskåp