Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
Irriterande
Leverantör:   Apollo Scientific
Agar
Leverantör:  Apollo Scientific
Certificates
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
A purified agar with a high gel strength and clarity for tissue culture and microbiological work. Minimal conc. of 5.0g/L to obtain solid gel.
Synonymer:  Agar Agar
  • CAS-nummer:9002-18-0
  • MDL-nummer:MFCD00081288
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:232-658-1
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Bottle
    500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 855,00 kr
    855,00 kr
    1 * 500 g
       855,00 kr
  • Bottle
    1 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1 450,00 kr
    1 450,00 kr
    1 * 1 kg
       1 450,00 kr
  • Bottle
    5 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 6 400,00 kr
    6 400,00 kr
    1 * 5 kg
       6 400,00 kr