Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Enniatin B
Enniatin B
Enniatin B
Toxisk
Enniatin B
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Toxisk
Enniatin B
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
917-13-5
:
Formel:
C₃₃H₅₇N₃O₉
:
639.8 g/mol
Smält Pt:
172…176 °C
Förvaringstemperatur:
Frys
FN:
3462
ADR:
6.1,III
:
GHS06