ContactUsLinkComponent
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Irriterande
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Katalog # APOSBICL210-25MG
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Irriterande
SPDP (N-Succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionate)
Katalog # APOSBICL210-25MG
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    25 mg
  • Seq:
    2315
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :312.36 g/mol
Smält Pt:84…86 °C
EINECS:269-034-3
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Frys
CAS-nummer:68181-17-9
Formel:C₁₂H₁₂N₂O₄S₂
MDL-nummer:MFCD00009636