Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Cerulenin
Cerulenin
Cerulenin
APOSBIC1007-5MG
:
Apollo Scientific
:
Cerulenin
APOSBIC1007-5MG
:
Apollo Scientific
:
Förpackningstyp:
Bottle
Förp.:
5 mg
Seq:
2210
:
:
223.272 g/mol
:
93 °C
:
241-424-8
:
GHS07
:
Frys
:
17397-89-6
:
C₁₂H₁₇NO₃
:
MFCD00077686