DIPSO ≥98%
New Product
Leverantör: Apollo Scientific
Gå till:
Om denna produkt
Biological buffer - useful range 7.0 - 8.2.
US Patent No. 4,169,950 (To Research Organics)
Synonymer: 3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
- CAS-nummer:68399-80-4
- Formel:C₇H₁₇NO₆S
- MDL-nummer:MFCD00038353
- Molecular Weight:261.29 g/mol
- Smält Pt:189…192 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Biological buffer - useful range 7.0 - 8.2.
US Patent No. 4,169,950 (To Research Organics)
Synonymer: 3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
- CAS-nummer:68399-80-4
- Formel:C₇H₁₇NO₆S
- MDL-nummer:MFCD00038353
- Molecular Weight:261.29 g/mol
- Smält Pt:189…192 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
Product Family Options
Produktinformation
- FörpackningstypTillgänglighetPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product