Cetrimoniumbromid
Katalog # APOSBIA6284-500G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denna produkt
:
:364.45 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3077
ADR:9+EHS,III
CAS-nummer:57-09-0
Formel:CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MDL-nummer:MFCD00011772