Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Aureothricin
Aureothricin
Aureothricin
Toxisk
Aureothricin
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Toxisk
Aureothricin
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
574-95-8
:
:
242.3 g/mol
Smält Pt:
281…282 °C
Förvaringstemperatur:
Kylskåp
FN:
2811
ADR:
6.1,II
:
GHS06