Gå till Rubrik
Gå till Huvudinnehåll
Gå till Sidfot
Avancerad
Avancerad
SDS
Certifikat
Tillverkardata
0
0,00 kr
Order Entry
Inloggning
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Albizziin
Albizziin
Albizziin
Irritant
Albizziin
Supplier:
Apollo Scientific
Certificates
Expand image
Irritant
Albizziin
Supplier:
Apollo Scientific
About this item
CAS Number:
1483-07-4
:
Formula:
C₄H₉N₃O₃
MDL Number:
MFCD00007952
:
147.134 g/mol
Melting Pt:
220…223 °C
:
GHS07
Storage Temperature:
Frys