Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyd
Formaldehyd
Brännbar
Frätande
Toxisk
Hälsa
New Product
Leverantör:   Apollo Scientific
Formaldehyd
Leverantör:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Formalin lösning
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formel:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Kokande Pt:93…96 °C
  • Densitet:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:56 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • FN:2209
  • ADR:8,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Tillgänglighet
    Price
  • Bottle
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL - 1 025,00 kr
    1 025,00 kr
    1 * 25 mL
       1 025,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1 675,00 kr
    1 675,00 kr
    1 * 500 mL
       1 675,00 kr
    Specifikationer:
    New Product