Ampicillin sodium salt
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:69-52-3
:
Formel:C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MDL-nummer:MFCD00064313
:371.39 g/mol
Smält Pt:215 °C (dec.)
EINECS:200-708-1
:GHS07
:GHS08
Förvaringstemperatur:Kylskåp