Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
2-Bromo-5-fluorothiophenol
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
:
Apollo Scientific
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
:
Apollo Scientific
:
55389-14-5
:
:
C₆H₄BrFS
:
MFCD09475473
:
207.063 g/mol
:
112…116 °C (35 mm Hg)
:
GHS07
:
Kylskåp