Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
4-(Trifluoromethoxy)styrene
4-(Trifluoromethoxy)styrene
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Irriterande
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Irriterande
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
1736-08-9
:
Formel:
C₉H₇F₃O
MDL-nummer:
MFCD22413864
:
188.146 g/mol
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Omgivande