3,3,3-Trifluoropropoxytriethylsilane
Katalog # APOSPC450524-1G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:228.327 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
Formel:C₉H₁₉F₃OSi
MDL-nummer:MFCD30730307