Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Trifluoromethanesulphonylethane
Trifluoromethanesulphonylethane
Trifluoromethanesulphonylethane
Trifluoromethanesulphonylethane
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Trifluoromethanesulphonylethane
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
13003-57-1
:
Formel:
C₃H₅F₃O₂S
MDL-nummer:
MFCD28137331
:
162.131 g/mol
:
GHS07
Förvaringstemperatur:
Omgivande