Sodium 3,4-difluorophenylacetate
Katalog # APOSPC450193-1G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:194.111 g/mol
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1980064-70-7
Formel:C₈H₅F₂O₂·Na
MDL-nummer:MFCD28054313