ContactUsLinkComponent
{[4-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]sulphanyl}acetic acid
{[4-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]sulphanyl}acetic acid
Katalog # APOSPC410294-1G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
{[4-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]sulphanyl}acetic acid
Katalog # APOSPC410294-1G
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :346.328 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1001560-16-2
Formel:C₁₃H₁₃F₃N₄O₂S
MDL-nummer:MFCD03422187