5-(Pentafluoroethyl)nicotinaldehyde
Katalog # APOSPC408800-1G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:225.115 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1816285-08-1
Formel:C₈H₄F₅NO
MDL-nummer:MFCD28122861