ContactUsLinkComponent
(2E)-1-(Fur-2-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one
Irriterande
(2E)-1-(Fur-2-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one
Katalog # APOSPC32266-250MG
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Irriterande
(2E)-1-(Fur-2-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one
Katalog # APOSPC32266-250MG
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    250 mg
  • Seq:
    2590
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :266.215 g/mol
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:680215-11-6
Formel:C₁₄H₉F₃O₂
MDL-nummer:MFCD00176655