Methyl 3-bromo-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5-(trimethylsilyl)benzoate
Katalog # APOSPC200120-100MG
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:100 mg
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:435.286 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1759
ADR:8,III
CAS-nummer:1242069-33-5
Formel:C₁₂H₁₄BrF₃O₅SSi
MDL-nummer:MFCD25948970