Perfluoroheptanenitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:62038-08-8
:
Formel:C₇F₁₃N
MDL-nummer:MFCD03424480
:345.061 g/mol
Kokande Pt:82…83 °C
Densitet:1,6274 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:3276
ADR:6.1,III