(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
Leverantör: Apollo Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:141206-42-0
:
Formel:C₁₀H₂₁NO₄
MDL-nummer:MFCD00269939
:219.278 g/mol
Smält Pt:123…124 °C
:GHS07
Förvaringstemperatur:Frys