7-Methoxyquinazoline
Katalog # APOSOR49055-250MG
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:250 mg
- Seq:2590
Specifikationer
Om denna produkt
:
:160.173 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:10105-37-0
Formel:C₉H₈N₂O
MDL-nummer:MFCD18378811