Bis(4-(4-propylcyclohexyl)aniline) sulphuric acid
Catalog # APOSOR310784-500MG
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:500 mg
- Seq:2725
Specifikationer
Om denna produkt
:
:532.79 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1980039-16-4
Formel:C₃₀H₄₈N₂O₄S
MDL-nummer:MFCD28023536