
1,1,1-Triphenylsilanamine
Katalog # APOSOR305626-5G
Leverantör: Apollo Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:275.42 g/mol
Smält Pt:60…62 °C
:GHS07
Förvaringstemperatur:Kylskåp
CAS-nummer:4215-80-9
Formel:C₁₈H₁₇NSi
MDL-nummer:MFCD00042816