ContactUsLinkComponent
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
  APOSOR305264-250MG
 :  
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
  APOSOR305264-250MG
 :  
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    250 mg
  • Seq:
    2590
 :
 :245.13 g/mol
 :GHS07
 :Omgivande
 :2304634-69-1
 :1253912-15-0
 :C₁₄H₂₀BNO₂
 :MFCD16995802