ContactUsLinkComponent
1-Benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trimethylsilyl)-1H-1,2,3-triazole, tech
1-Benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trimethylsilyl)-1H-1,2,3-triazole, tech
Katalog # APOSOR303324-500MG
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
1-Benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trimethylsilyl)-1H-1,2,3-triazole, tech
Katalog # APOSOR303324-500MG
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    500 mg
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :357.33 g/mol
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1130489-19-8
Formel:C₁₈H₂₈BN₃O₂Si
MDL-nummer:MFCD18383356