ContactUsLinkComponent
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
Irriterande
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
Katalog # APOSOR303320-250MG
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Irriterande
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
Katalog # APOSOR303320-250MG
Leverantör:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    250 mg
  • Seq:
    2590
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :224.18 g/mol
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Kylskåp
CAS-nummer:159087-46-4
Formel:C₁₁H₂₁BO₂Si
MDL-nummer:MFCD13182130