Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
2-(4-Methylbenzoyl)pyrimidine
2-(4-Methylbenzoyl)pyrimidine
2-(4-Methylbenzoyl)pyrimidine
2-(4-Methylbenzoyl)pyrimidine
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
2-(4-Methylbenzoyl)pyrimidine
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
:
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O
MDL-nummer:
MFCD12153447
:
198.221 g/mol
Förvaringstemperatur:
Omgivande