Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Cellobiulose
Cellobiulose ≥95%
Cellobiulose ≥95%
Cellobiulose ≥95%
Leverantör:
Apollo Scientific
Certifikat
Expandera bilden
Cellobiulose ≥95%
Leverantör:
Apollo Scientific
Om denna produkt
CAS-nummer:
26391-66-2
:
Förvaringstemperatur:
Omgivande