Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Sesquicillin A
Sesquicillin A
Sesquicillin A
:
Apollo Scientific
Sesquicillin A
:
Apollo Scientific
:
51103-58-3
:
:
C₂₉H₄₂O₅
:
MFCD08274594
:
470.641 g/mol
:
Frys
:
2811
:
6.1,III
:
GHS06