ContactUsLinkComponent
Saltsyra 0,05 mol/l (0,05 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Katalog # 1.60327.1003
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Saltsyra 0,05 mol/l (0,05 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Katalog # 1.60327.1003
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle with RFID tag
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :36.46 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324