ContactUsLinkComponent
Bariumklorid 0,1 mol/l (0,2 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Bariumklorid 0,1 mol/l (0,2 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Katalog # 1.60324.1003
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Bariumklorid 0,1 mol/l (0,2 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Katalog # 1.60324.1003
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle with RFID tag
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :208.24 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:10361-37-2
Formel:BaCl₂
MDL-nummer:MFCD00003445