ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat lösning 0,002 mol/l (0,01 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Kaliumpermanganat lösning 0,002 mol/l (0,01 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Catalog # 1.60322.1003
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Kaliumpermanganat lösning 0,002 mol/l (0,01 N) (20°C), Titripur®, Supelco®
Catalog # 1.60322.1003
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Bottle with RFID tag
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :158.03 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:7722-64-7
Formula:KMnO₄
MDL Number:MFCD00011364