ContactUsLinkComponent
Salpetersyra 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Katalog # 1.60307.1003
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Salpetersyra 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Katalog # 1.60307.1003
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle with RFID tag
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :63.01 g/mol
ADR:8,
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
FN:2031
 :GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7697-37-2
Formel:HNO₃
MDL-nummer:MFCD00011349