ContactUsLinkComponent
Formaldehyd 4% i vattenlösning, VOLUSOL®, buffered pH 7.2 -7.6
Formaldehyd 4% i vattenlösning, VOLUSOL®, buffered pH 7.2 -7.6
  6368.5000
 :  
undefined
Formaldehyd 4% i vattenlösning, VOLUSOL®, buffered pH 7.2 -7.6
  6368.5000
 :  
  • Förp.:
    5 L
  • Seq:
    5190
  • Assay (Formaldehyde):
    3.5 --> 4.5 %
  • pH (20°C):
    7.2 --> 7.6
  • Methanol:
    0.5 --> 1.5 %
 :
 :30.03 g/mol
 :med metanol 0,5-1,5 %
 :200-001-8
 :GHS08
 :GHS07
 :Omgivande
 :50-00-0
 :CH₂O
 :MFCD00003274