Mixed mode hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hart, laboratoriekolonn, J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™
: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™ mixed mode hydrofob interaktionskromatografiharts (HIC) ger förbättrad selektivitet för överlägsen separering i processkromatografitillämpningar.
Med kraft från en egen ytkemi som kombinerar hydrofob funktionalitet med svag-anjonbytespunkter använder BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™ mixed mode HIC-media sin unika selektivitet för att medge högre reningsprestanda hos ett stort fält av biologiska läkemedel.
BAKERBOND® Poly Hi-Propyl™ mixed mode HIC-harts HIC, framtaget och tillverkat av Avantor enligt de höga standarder som är etablerade för våra kemikalier av märket J.T.Baker®, kan användas med andra J.T.Baker® BAKERBOND® hartser för att förbättra separeringskraften i dina kromatografiprocessteg.
: Levereras i komfortförpackade 5-pack, 1 ml och 5 ml laboratoriekolonner utformade för direktanslutning till många populära kromatografiinstrument inkl. GE ÄKTA™ och Bio-Rad NGC™. För bulkstorlekar (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 l och 5 l), se fliken Kompletterande produkter i beställningstabellen.