Lactophenol-picric acid lösning, Sigma-Aldrich®
Catalog # 41506-100ML-F
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
ADR:8,II
:GHS08
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande