Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Osmiumtetraoxid
Osmiumtetraoxid lösning, Sigma-Aldrich®
Osmiumtetraoxid lösning, Sigma-Aldrich®
Osmiumtetraoxid lösning, Sigma-Aldrich®
75633-2ML
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Osmiumtetraoxid lösning, Sigma-Aldrich®
75633-2ML
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Förp.:
2 mL
Seq:
2145
:
:
254.23 g/mol
:
1,0 g/mL (20 °C)
:
Kylskåp
:
6.1,II
:
GHS06
:
GHS08
:
GHS05
:
20816-12-0
:
O₄Os
:
MFCD00011150