Reactive black 5 ≥50 %, Sigma-Aldrich®
Katalog # 306452-100G
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Om denna produkt
:
:991.789 g/mol
Smält Pt:>300 °C (lit.)
Densitet:1,21 g/cm³ (20 °C)
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:17095-24-8
Formel:C₂₆H₂₁N₅Na₄O₁₉S₆