ContactUsLinkComponent
Wright's stain modified, Sigma-Aldrich®
Wright's stain modified, Sigma-Aldrich®
Katalog # WS16-500ML
CAS-nummer:  
Wright's stain modified, Sigma-Aldrich®
Katalog # WS16-500ML
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Om denna produkt
 :
ADR:3,III
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
 :1
CAS-nummer:68988-92-1
 :51938-72-8
MDL-nummer:MFCD00082143