Ponceau S lösning, Sigma-Aldrich®
Katalog # P7170-1L
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:760.56 g/mol
Densitet:1,01 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:6226-79-5
Formel:C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MDL-nummer:MFCD00003892